Få mere at vide
Fisherbrand™ Stander og klemme til Model 50 og 120 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12347338 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 50 og 120 sonic dismembrator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12347338 Model 50 og 120 sonic dismembrator Hver
1 options
Artikelnummer. 12347338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    726.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 298.11 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stander og konverterklemmetilbehør til Model 50/120 Sonic Dismembrator. Dette tilbehør understøtter konverteren og sonden korrekt under sonikering.
Denne Fisher Scientific™ Standeren er designet til brug med Model 50 og Model 120 Sonic Dismembrators
  • Laboratoriestøttestativ med konverterklemme
  • Til brug med Model 50/120 Sonic Dismembrator
Tekniske data
Produkttype Stå
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 61 cm
Til brug med (udstyr) Model 50 og 120 sonic dismembrator
Inkluderer 0,5 tommer dia. støttestang og konverterklemme