Få mere at vide
Fisherbrand™ Stabelbar mikropladeholder til mikropladevortex-blandere
Artikelnummer. 15599014 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal stillinger:
8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15599014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Microplate Vortex Mixers.02-216-108 og 02-216-109
  • For at maksimere kapaciteten af Heavy-Duty Vortex Mixer til otte mikroplader ved at stable bakken oven på fire pladeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stabelbar mikropladeholder
Til brug med (udstyr) Mikroplade vortex mixere 02-216-108 og 02-216-109
Antal stillinger 8