Få mere at vide
Fisherbrand™ Lydkabinet til modellerne 505/705 Sonic Dismembrators
Artikelnummer. 15351211 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
33 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15351211 33 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15351211
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lydkabinet til Model 505/705 Sonic Dismembrator. Sonic Dismembrators er ekstremt højlydte enheder, der kan forårsage ubehag for brugeren og alle i nærheden. Lydkabinettet reducerer støj med ca. 20 dBa og er lavet til at fungere med alt tilbehør. Ud over at reducere støjen har lydkabinettet en indvendig støttestang og et monteringssystem til omformere. Alle Fisherbrand-sonder eller -horn opbevares sikkert og forsvarligt inde i enheden.
Dette Fisher Scientific™ lydkabinet er designet til brug med modeller 505/705 Sonic Disembrators. Reducerer markant støjen fra Sonic Disembrators.
  • Lydreducerende kabinet inklusive stativ og klemme
  • Til brug med Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • To porte er placeret på hver side af kabinettet til kølevæskeslanger eller en temperaturovervågningssonde
  • Indvendige vægge er beklædt med vandafvisende akustisk skum
  • Døren har et vindue, så eksperimenter kan overvåges visuelt
  • Dimensioner: 13D x 13,5B x 30,5H in. (33 x 34,3 x 77,5 cm)
Tekniske data
Højde (engelsk) 30,5 tommer
Højde (metrisk) 77.5 cm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33 mm
Bredde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (metrisk) 34.3 cm
Til brug med (applikation) Ideel til lydreduktion
Til brug med (udstyr) Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Inkluderer Indvendig støttestang og monteringssystem til omformer
Produkttype Lydkabinet