Få mere at vide
Fisherbrand™ Lydkabinet til Model 50 og 120 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12353745 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 50/120 sonisk afbryder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12353745 Model 50/120 sonisk afbryder Hver
1 options
Artikelnummer. 12353745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9120.00 DKK
    5887.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 3232.85 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lydkabinet til Model 50/120 Sonic Dismembrator. Sonic Dismembrators er ekstremt højlydte enheder, der kan forårsage ubehag for brugeren og alle i nærheden. Lydkabinettet reducerer støj med ca. 20 dBa og er lavet til at fungere med alt tilbehør. Ud over at reducere støjen har lydkabinettet en indvendig støttestang og et monteringssystem til omformere. Enhver Fisherbrand sonde eller horn vil blive holdt sikkert og sikkert inde i enheden.
Denne Fisher Scientific™ Sound Enclosure er designet til brug med Model 50 og Model 120 Sonic Dismembrators
  • Lydreducerende kabinet inklusive stativ og klemme
  • Til brug med Model 50/120 Sonic Dismembrator
  • To porte er placeret på hver side af kabinettet til kølevæskeslanger eller en temperaturovervågningssonde
  • Indvendige vægge er beklædt med vandafvisende akustisk skum
  • Døren har et vindue, så eksperimenter kan overvåges visuelt
  • Dimensioner: 50,8 x 25,4 x 25,4 cm (20 x 10 x 10 tommer)
Tekniske data
Produkttype Lydkabinet
Dimensioner (L x B x H) 12 x 12 x 20 tommer.
Højde (engelsk) 20 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til lydreduktion
Til brug med (udstyr) Model 50/120 sonisk afbryder
Inkluderer Indvendig støttestang og monteringssystem til omformer