Få mere at vide
Descrizione
Includes
Lomme bæretaske.
Udfører alle aritmetiske beregninger
- Indeholder hukommelse, procent og flydende decimalkomma
- Overdimensionerede taster og 0,5 in.H (1,3 cm) cifre tillader nem læsning og betjening
- Kræver ingen batterier eller anden uafhængig strømkilde
Order Info
Dimensioner: 4,25 L x 2,37 W x 0,25 in.H (10,8 x 6,0 x 0,6 cm). Vægt: 2 oz. (57 g)
Specifica
Specifica
| Produkttype | Kalkulator |
| Display Type | Stor skærm |
| Nøglefunktioner | Addere, subtrahere, gange, dividere, hukommelse, procent og flydende decimalkomma |
| Tastatur | Overdimensionerede nøgler |
| Dimensioner (L x B) | 4,25 x 2,37 tommer. |
| Højde (engelsk) | 0,25 tommer |
| Højde (metrisk) | 0.6 cm |
| Længde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Længde (metrisk) | 10.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,37 tommer. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?