Få mere at vide
Fisherbrand™ Solar Desktop Lommeregner
Artikelnummer. 11863172 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Desktop Lommeregner (12-cifret)
Desktop Lommeregner (8-cifret)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11863172 Desktop Lommeregner (8-cifret) Hver
11734416 Desktop Lommeregner (12-cifret) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11863172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 DKK
    157.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.29 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Built-in solar panels and instructions
Solcelledrevet enhed kan aflæses i ethvert lys.
Solcelledrevet enhed kan aflæses i ethvert lys
  • Udfører kædeberegninger
  • Overdimensionerede nøgler med 8-cifrede, 1,9 cm (0,75 tommer) LCD-skærm, vinklet for at eliminere reflekteret blænding
  • Hård ABS plastkasse er ideel til hårdt laboratoriebrug
  • Fødder beskytter enheden mod spild
  • Dimensioner: 16,5 x 11,4 x 0,9 cm (6,5 L x 4,5 W x 0,18 in.H)
  • Vægt: 0,113 kg (4 oz.)
Tekniske data
Produkttype Desktop Lommeregner (8-cifret)
Display Type Digital
Display Dimensioner 0,75 tommer
Tastatur Overdimensionerede nøgler
Model- 8-cifret display
Dimensioner (L x B) 6,5 x 0,18 tommer.
Højde (engelsk) 0,18 tommer.
Højde (metrisk) 0.9 cm
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11.4 cm
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.3 g
Strømforsyning Batteri, Solar
Til brug med (applikation) Ideel til hårdt laboratoriebrug
Inkluderer Indbygget solpanel og instruktion