Få mere at vide
Fisherbrand™ RT Basic magnetomrørere
Artikelnummer. 15356607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
4 l
5 l
Dimensioner (L x B x H):
7,28 x 7,28 x 2,56 tommer. (185 x 185 x 65 mm)
9,06 x 9,06 x 2,56 tommer. (230 x 230 x 65 mm)
Stiktype:
Ledningssæt m. diverse stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Dimensioner (L x B x H) Stiktype Pakningsstørrelse
15356607 5 l 9,06 x 9,06 x 2,56 tommer. (230 x 230 x 65 mm) Ledningssæt m. diverse stik Hver
15346607 4 l 7,28 x 7,28 x 2,56 tommer. (185 x 185 x 65 mm) Ledningssæt m. diverse stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15356607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00 DKK
    2462.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 207.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
To skridsikre silikone pladebetræk leveres med alle enheder (1 sort, 1 hvid)
Pålidelighed med plug and play enkelhed— ideel til rutinemæssig omrøring
Oplev pålidelighed med plug-and-play RT Basic magnetomrører, ideel til rutinemæssige omrøringsapplikationer. Tre størrelsesmuligheder at vælge imellem —120 mm, 170 mm eller 220 —mm, alle med et lavprofil letvægtsdesign med et ekstremt lille fodaftryk. RT basisomrørerne har en kemisk resistent polypropylen top og krop, en stærk magnetisk kobling for at sikre ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer og en børsteløs DC-motor, der ikke vil generere varme. Analog hastighedskontrol går fra 150 til 2500 rpm. Alle enheder inkluderer to skridsikre silikonepladedæksler for ekstra beskyttelse mod spild.
  • Lav profil letvægtsdesign med lille fodaftryk
  • Stærk magnetisk kobling for at sikre ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer
  • Børsteløs jævnstrømsmotor vil ikke generere varme og“ lave mad” prøve
  • Top og krop af polypropylen giver fremragende kemikalieresistens
  • Tre størrelsesmuligheder —120 mm, 170 mm eller 220 mm
  • Analog hastighedskontrol: 150 til 2500 rpm
  • Aftageligt stik
  • Lavt strømforbrug
garanti
2-årig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 150 til 2500 rpm
Topplademateriale Polypropylen
Volumen 5 l
Spænding 100 til 240 V
Watt 6 w
Diameter (engelsk) Udvendig 8,66 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 220 mm
Dimensioner (L x B x H) 9,06 x 9,06 x 2,56 tommer. (230 x 230 x 65 mm)
Højde (engelsk) 2,56 tommer.
Højde (metrisk) 65 mm
Længde (engelsk) 9,06 tommer.
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (engelsk) 9,06 tommer.
Bredde (metrisk) 230 mm
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Ledningssæt m. diverse stik
Motortype Børsteløs DC