Få mere at vide
Fisherbrand™ Remote Sensor Module for Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
Artikelnummer. 15244006 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50°C to +70°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15244006
Remote sensor module for Traceable radio-signal remote hygrometer/thermometer
This Fisher Scientific™ Remote Sensor Module is designed for use with the Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
  • Use with 14-648-52 to monitor humidity and temperature on additional channels
  • Each channel requires separate remote sensor module
  • Accuracy: +/- 5% midrange, +/- 7% otherwise
Tekniske data
Type Traceable Humid Module
Fugtighedsområde 25 to 95%
Opløsning 0.01
Nøjagtighed ± 5% midrange, ± 7% otherwise.
Temperaturområde (metrisk) -50°C to +70°C
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Alarmtyper Audible
Materiale ABS Plastic
Temperaturområde (engelsk) -58°F to +158°F
Temperaturopløsning 0.1°F
Dimensioner (L x B x H) 3.5 x 2.3 x 0.75 in. (8.9 x 5.9 x 1.9 cm)
Længde (engelsk) 3.5 in.
Længde (metrisk) 8.9 cm
Bredde (engelsk) 2.3 in.
Bredde (metrisk) 5.9 cm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 1.9 cm
Vægt (engelsk) 3 oz.
Vægt (metrisk) 0.085 kg
Til brug med (applikation) Use with 14-648-52 to +monitor humidity and temperature on additional channels
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA