Få mere at vide
Fisherbrand™ Remote Sensor Module for Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50°C to +70°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
This Fisher Scientific™ Remote Sensor Module is designed for use with the Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
- Use with 14-648-52 to monitor humidity and temperature on additional channels
- Each channel requires separate remote sensor module
- Accuracy: +/- 5% midrange, +/- 7% otherwise
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Traceable Humid Module |
| Fugtighedsområde | 25 to 95% |
| Opløsning | 0.01 |
| Nøjagtighed | ± 5% midrange, ± 7% otherwise. |
| Temperaturområde (metrisk) | -50°C to +70°C |
| Temperatur nøjagtighed | ±1°C |
| Alarmtyper | Audible |
| Materiale | ABS Plastic |
| Temperaturområde (engelsk) | -58°F to +158°F |
| Temperaturopløsning | 0.1°F |
| Vis mere |