Få mere at vide
Fisherbrand™ Tip-probe til Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12991161 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Change view
Click to view available options
Lydstyrkeområde (metrisk):
100 ml til 1 L
20 til 250 ml
50 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderer:
Standard 1/2 tommer. sonde
Udskiftningsspids
sonde
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) spids Inkluderer Unit Size
12991161 100 ml til 1 L 25 mm sonde Hver
12921171 20 til 250 ml 13 mm Standard 1/2 tommer. sonde Hver
12971161 50 til 500 ml 19 mm Udskiftningsspids Hver
12981161 50 til 500 ml 19 mm sonde Hver
12901171 100 ml til 1 L 25 mm Udskiftningsspids Hver
12911171 20 til 250 ml 13 mm sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 12991161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5075.00 DKK
    4106.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 968.40 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Requires
Standard 1/2 tommer sonde (kat. nr. FB4220)
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 1 tomme Solid Tip Probe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Til behandling af 100 til 1000 ml volumener
Specifications
Amplitude 30μ m maksimum
Produkttype sonde
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 ml til 1 L
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (engelsk) Tip 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Diameter (metrisk) spids 25 mm
Til brug med (applikation) Ideel til væsker med lav overfladespænding
Til brug med (udstyr) Model 505/705 Sonic disembrator
Inkluderer sonde
Tip stil Fast stof