Få mere at vide
Fisherbrand™ Tip-probe til Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12981161 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
100 ml til 1 L
20 til 250 ml
50 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderer:
Standard 1/2 tommer. sonde
Udskiftningsspids
sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) spids Inkluderer Pakningsstørrelse
12981161 50 til 500 ml 19 mm sonde Hver
12921171 20 til 250 ml 13 mm Standard 1/2 tommer. sonde Hver
12971161 50 til 500 ml 19 mm Udskiftningsspids Hver
12991161 100 ml til 1 L 25 mm sonde Hver
12901171 100 ml til 1 L 25 mm Udskiftningsspids Hver
12911171 20 til 250 ml 13 mm sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12981161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00 DKK
    3888.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 916.45 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Standard 1/2 tommer sonde (kat. nr. FB4220)
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 3/4 tommer Solid Tip Probe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Til behandling af 50 til 500 ml volumener
Tekniske data
Amplitude 60μ m maksimum
Produkttype sonde
Lydstyrkeområde (metrisk) 50 til 500 ml
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (engelsk) Tip 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Diameter (metrisk) spids 19 mm
Til brug med (applikation) Ideel til væsker med lav overfladespænding
Til brug med (udstyr) Model 505/705 Sonic disembrator
Inkluderer sonde
Tip stil Fast stof