Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftelig spidsprobe til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Kræver
Standard 1/2 tommer sonde (kat. nr. FB4220)
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators.
- 3/4 tommer Udskiftelig spidsprobe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
- Til behandling af 50 til 500 ml volumener
- Ikke til brug med organiske opløsningsmidler, alkoholer eller syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 60μ m maksimum |
| Produkttype | sonde |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 50 til 500 ml |
| Diameter (engelsk) | 0,75 tommer |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,75 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1.9 cm |
| Diameter (metrisk) spids | 19 mm |
| Til brug med (udstyr) | Model 505/705 Sonic disembrator |
| Inkluderer | Udskiftningsspids |
| Tip stil | Udskiftelig spids |