Få mere at vide
Fisherbrand™ Tip-probe til Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12921171 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
100 ml til 1 L
20 til 250 ml
50 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderer:
Standard 1/2 tommer. sonde
Udskiftningsspids
sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) spids Inkluderer Pakningsstørrelse
12921171 20 til 250 ml 13 mm Standard 1/2 tommer. sonde Hver
12971161 50 til 500 ml 19 mm Udskiftningsspids Hver
12981161 50 til 500 ml 19 mm sonde Hver
12991161 100 ml til 1 L 25 mm sonde Hver
12901171 100 ml til 1 L 25 mm Udskiftningsspids Hver
12911171 20 til 250 ml 13 mm sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12921171
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Requires
Standard 1/2 tommer sonde (kat. nr. FB4220)
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 1/2 tomme. Udskiftelig spidsprobe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Til behandling af 20-250 ml volumener
  • Ikke til brug med organiske opløsningsmidler, alkoholer eller syrer.
Specifications
Amplitude 120μ m maksimum
Produkttype sonde
Lydstyrkeområde (metrisk) 20 til 250 ml
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Tip 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 1.27 cm
Diameter (metrisk) spids 13 mm
Til brug med (udstyr) Model 505/705 Sonic disembrator
Inkluderer Standard 1/2 tommer. sonde
Tip stil Udskiftelig spids