Få mere at vide
Fisherbrand™ Tip-probe til Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 120μ m maksimum |
| Produkttype | sonde |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 20 til 250 ml |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1.27 cm |
| Diameter (metrisk) spids | 13 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til væsker med lav overfladespænding |
| Til brug med (udstyr) | Model 505/705 Sonic disembrator |
| Inkluderer | sonde |
| Vis mere |