Få mere at vide
Fisherbrand™ Prober til Model 50 og 120 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12911181 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,2 til 5 ml
0,5 til 15 ml
10 til 50 ml
Diameter (metrisk):
2 mm
0,3 cm
0,63 cm
Amplitude:
120μ m maksimum
180μ m maksimum
200μ m maksimum
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) Amplitude unitSize
12911181 0,5 til 15 ml 0,3 cm 180μ m maksimum Hver
12921181 0,2 til 5 ml 2 mm 200μ m maksimum Hver
12931181 10 til 50 ml 0,63 cm 120μ m maksimum Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12911181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 DKK
    1817.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 432.88 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Billedet viser (venstre mod højre): 4423, 4422, 4435.
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med Model 50 og Model 120 Sonic Dismembrators.
  • 1/8 tommer Probe mikrospids til behandling af 0,5 til 15 ml volumener
  • 5/64 tommer. Probe mikrospids til behandling af 0,2 til 5 ml volumener
Tekniske data
Amplitude 180μ m maksimum
Produkttype sonde
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,5 til 15 ml
Diameter (engelsk) 0,125 tommer (1/8 tomme)
Diameter (engelsk) Tip 1/8 tommer
Diameter (metrisk) 0,3 cm
Diameter (metrisk) spids 3 mm
Til brug med (udstyr) Model 50 og 120 sonic dismembrator
Emballagemængde 1 sonde