Få mere at vide
Fisherbrand™ Præcisions specifik vægtfylde 325 - 368 mm lange hydrometre
Artikelnummer. 11792273 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Længde (metrisk):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Specifik gravitationsområde:
0,760 til 0,830
0,820 til 0,890
0,880 til 0,950
0,940 til 1,010
1.000 til 1.070
1.060 til 1.130
1.240 til 1.310
1.360 til 1.430
1.420 til 1.490
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Længde (metrisk) Specifik gravitationsområde
11792273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.240 til 1.310
11752263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0,760 til 0,830
11772263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0,880 til 0,950
11782263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0,940 til 1,010
11762263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0,820 til 0,890
11702273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.060 til 1.130
11722283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.420 til 1.490
11712283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.360 til 1.430
11792263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.000 til 1.070
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11792273
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kræver 275 ml væskevolumen til nedsænkning.
  • Brug Cylinder 08-530K, tilgængelig separat
  • Permanent mærket med individuelle serienumre
  • Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM E 100 specifikationer
  • Kalibreret iflg ASTM E 126 specifikationer
  • Med divisioner på 0,001
  • Brug Cylinder 08-530E, tilgængelig separat
Ordreinfo
Et kalibreringscertifikat er tilgængeligt; Tilføj blot bogstavet C i slutningen af katalognummeret ved bestilling.
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Type Precision Specific Gravity Hydrometer
Inkrementer 0.0005
Certificeringer/compliance NIST, ASTM E100, ASTM E126
Længde (metrisk) 340 mm
Til brug med (udstyr) 350 ml borosilikatglas cylinder
Materiale Soda lime glas
Til brug med (applikation) Specifik gravitationsmåling
Specifik gravitationsområde 1.240 til 1.310
Volumen (metrisk) 275 mL