Få mere at vide
Fisherbrand™ Præcisions specifik vægtfylde 325 - 368 mm lange hydrometre
Shop alle Fisherbrand produkter
Certificeringer/compliance:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Længde (metrisk):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Specifik gravitationsområde:
0,760 til 0,830
0,820 til 0,890
0,880 til 0,950
0,940 til 1,010
1.000 til 1.070
1.060 til 1.130
1.240 til 1.310
1.360 til 1.430
1.420 til 1.490
Beskrivelse
Kræver 275 ml væskevolumen til nedsænkning.
- Brug Cylinder 08-530K, tilgængelig separat
- Permanent mærket med individuelle serienumre
- Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM E 100 specifikationer
- Kalibreret iflg ASTM E 126 specifikationer
- Med divisioner på 0,001
- Brug Cylinder 08-530E, tilgængelig separat
Ordreinfo
Et kalibreringscertifikat er tilgængeligt; Tilføj blot bogstavet C i slutningen af katalognummeret ved bestilling.
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Inkrementer | 0.0005 |
| Certificeringer/compliance | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Længde (metrisk) | 325 mm |
| Til brug med (udstyr) | 350 ml borosilikatglas cylinder |
| Materiale | Soda lime glas |
| Til brug med (applikation) | Specifik gravitationsmåling |
| Specifik gravitationsområde | 0,940 til 1,010 |
| Volumen (metrisk) | 275 mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Præcisions specifik vægtfylde 325 - 368 mm lange hydrometre >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion