Få mere at vide
Fisherbrand™ Præcisionshydrometre, 325 til 345 mm
Artikelnummer. 11762263 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Længde (metrisk):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Specifik gravitationsområde:
0,760 til 0,830
0,820 til 0,890
0,880 til 0,950
0,940 til 1,010
1.000 til 1.070
1.060 til 1.130
1.240 til 1.310
1.360 til 1.430
1.420 til 1.490
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Længde (metrisk) Specifik gravitationsområde
11762263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0,820 til 0,890
11752263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0,760 til 0,830
11772263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0,880 til 0,950
11782263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0,940 til 1,010
11702273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.060 til 1.130
11792273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.240 til 1.310
11722283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.420 til 1.490
11712283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1.360 til 1.430
11792263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1.000 til 1.070
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11762263
Præcisionshydrometre, 325 til 345 mm, leverer højpræcise specifikke vægte-målinger med 0,001 divisioner. Individuelt serialiseret og kalibreret til ASTM E126/E100.
Kræver 275 ml væskevolumen til nedsænkning.
  • Præcisionshydrometre til bestemmelse af specifik vægt/densitet; 325-345 mm længde (afhængigt af model)
  • Fint 0,001 skala-divisioner for forbedret opløsning
  • Individuelt serialiseret for sporbarhed
  • Nøjagtigheden opfylder eller overstiger ASTM E100; kalibreret efter ASTM E126
  • Modeller tilgængelige med valgfri 3-punkts certificering (hvor det tilbydes)
  • Kræver cirka 275 ml prøvevolumen; kompatibel med 08-530E eller 08-530K cylindre (solgt separat)
Ordreinfo
Et kalibreringscertifikat er tilgængeligt; Tilføj blot bogstavet C i slutningen af katalognummeret ved bestilling.
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Type Præcisionshydrometer med specifik vægt
Inkrementer 0.0005
Certificeringer/compliance NIST, ASTM E100, ASTM E126
Længde (metrisk) 345 mm
Til brug med (udstyr) 350 ml Borosilikatglascylinder
Materiale Soda lime glas
Til brug med (applikation) Specifik gravitationsmåling
Specifik gravitationsområde 0,820 til 0,890
Volumen (metrisk) 275 mL