Beskrivelse
Kræver 275 ml væskevolumen til nedsænkning.
- Præcisionshydrometre til bestemmelse af specifik vægt/densitet; 325-345 mm længde (afhængigt af model)
- Fint 0,001 skala-divisioner for forbedret opløsning
- Individuelt serialiseret for sporbarhed
- Nøjagtigheden opfylder eller overstiger ASTM E100; kalibreret efter ASTM E126
- Modeller tilgængelige med valgfri 3-punkts certificering (hvor det tilbydes)
- Kræver cirka 275 ml prøvevolumen; kompatibel med 08-530E eller 08-530K cylindre (solgt separat)
Ordreinfo
Et kalibreringscertifikat er tilgængeligt; Tilføj blot bogstavet C i slutningen af katalognummeret ved bestilling.
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Præcisionshydrometer med specifik vægt |
| Inkrementer | 0.0005 |
| Certificeringer/compliance | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Til brug med (udstyr) | 350 ml Borosilikatglascylinder |
| Materiale | Soda lime glas |
| Til brug med (applikation) | Specifik gravitationsmåling |
| Specifik gravitationsområde | 0,760 til 0,830 |
| Volumen (metrisk) | 275 mL |