Få mere at vide
Fisherbrand™ Præcisions specifik vægtfylde 325 - 368 mm lange hydrometre
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Kræver 275 ml væskevolumen til nedsænkning.
- Brug Cylinder 08-530K, tilgængelig separat
- Permanent mærket med individuelle serienumre
- Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM E 100 specifikationer
- Kalibreret iflg ASTM E 126 specifikationer
- Med divisioner på 0,001
- Brug Cylinder 08-530E, tilgængelig separat
Ordreinfo
Et kalibreringscertifikat er tilgængeligt; Tilføj blot bogstavet C i slutningen af katalognummeret ved bestilling.
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Precision Specific Gravity Hydrometer |
| Inkrementer | 0.0005 |
| Certificeringer/compliance | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Til brug med (udstyr) | 350 ml borosilikatglas cylinder |
| Materiale | Soda lime glas |
| Til brug med (applikation) | Specifik gravitationsmåling |
| Specifik gravitationsområde | 1.060 til 1.130 |
| Volumen (metrisk) | 275 mL |