Få mere at vide
Fisherbrand™ Videnskabelig lommeregner i lommestørrelse
Artikelnummer. 11704416 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11704416 Digital Hver
1 options
Artikelnummer. 11704416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    177.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.38 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Backup batteri og instruktioner
Ideel til stort set alle rutineberegninger udført i videnskabelige laboratorier, inklusive kvadratrødder, procenter og forhøjelse til potenser
Udfører mere end 50 funktioner, herunder naturvidenskab, matematik, almindelige/hyperbolske trigonometriske, logfiler/naturlige logfiler, potenser, rødder, gensidige, fakulteter, procenter, hexadecimaler, generering af tilfældige tal og grad/decimal konvertering.
  • Statistiske funktioner omfatter standardafvigelse, middelværdi, kvadratsum, sum af data og meget mere
  • Nem at bruge, hævede taster og stor, letlæselig, 0,25 in.H (0,6 cm), 10-cifret, tocifret eksponent LCD
  • Tre-nøgle hukommelse og“ For evigt hukommelse” gemme data, når enheden er slukket
  • Automatisk nedlukningsfunktion sparer batterilevetid
Ordreinfo
Dimensioner: 5L x 3W x 0,5 in.H (12,7 x 7,6 x 1,3 cm). Nettovægt: 1,5 oz. (43 g)
Tekniske data
Produkttype Videnskabelig lommeregner (lommestørrelse)
Display Type Digital
Nøglefunktioner Videnskab, matematik, almindelige/hyperbolske trigonometriske, logfiler/naturlige logfiler, potenser, rødder, reciproke, fakulteter, procenter, hexadecimaler, generering af tilfældige tal og grad/decimal konvertering
Tastatur Hævede nøgler
Hukommelse 3-nøgle
Dimensioner (L x B) 5,0 x 3,0 tommer.
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.3 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Vægt (engelsk) 1,5 oz.
Vægt (metrisk) 42.5 g
Til brug med (applikation) Over 50 videnskabelige funktioner
Inkluderer Backup batteri og instruktioner