Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Reagensrørstativer
Artikelnummer. 15579004 Shop alle Fisherbrand produkter
Change view
Click to view available options
Rørstørrelse:
12 mm
13 mm
25 mm
100 ml
Farve:
Blå
Grå
Gul
Hvid
Unit Size:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Rørstørrelse Farve unitSize
15579004 12 mm Blå Hver
15569004 100 ml Grå Hver
15589004 13 mm Gul Hver
15509014 25 mm Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15579004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Reagensglasstativer til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Farvekodede skumstativer til reagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Holder 250 ml rør
Rørstørrelse 12 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Fisher Scientific MultiTube Vortexer
Antal stillinger 50