Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Reagensrørstativer
Artikelnummer. 15569004 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rørstørrelse:
12 mm
13 mm
25 mm
100 ml
Farve:
Blå
Grå
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse Farve Pakningsstørrelse
15569004 100 ml Grå Hver
15579004 12 mm Blå Hver
15589004 13 mm Gul Hver
15509014 25 mm Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15569004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    187.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.60 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Reagensglasstativer til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Farvekodede skumstativer til reagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 100 ml
Produkttype Reagensrørstativ
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Fisher Scientific MultiTube Vortexer
Antal stillinger 50