Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Reagensrørstativer
Shop alle Fisherbrand produkter
Rørstørrelse:
12 mm
13 mm
25 mm
100 ml
Farve:
Blå
Grå
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Reagensglasstativer til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Farvekodede skumstativer til reagensglas
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Rør |
| Rørstørrelse | 25 mm |
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Fisher Scientific MultiTube Vortexer |
| Antal stillinger | 28 |