Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Post Extension Kit
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Multitube vortexer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
- Post forlængelsessæt tilføjer 6 tommer. (15,2 cm) til stolpe for at rumme rør op til 25,4 cm (10 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Post forlængelsessæt |
| Til brug med (udstyr) | Multitube vortexer |