Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifugerørstativ
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
15 ml
50 ml
Antal stillinger:
17
50
Farve:
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Centrifugerørstativ til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Farvekodede skumstativer til centrifugerør
*Farven kan ændres
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 15 ml |
| Rørkapacitet | 15 mL |
| Produkttype | Centrifugerørstativ |
| Farve | Pink (Pink) |
| Til brug med (udstyr) | Multitube vortexer |
| Antal stillinger | 50 |