Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifugerørstativ
Artikelnummer. 15519014 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
15 ml
50 ml
Antal stillinger:
17
50
Farve:
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15519014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Centrifugerørstativ til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Farvekodede skumstativer til centrifugerør
*Farven kan ændres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 50 ml
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Centrifugerørstativ
Farve Rød
Til brug med (udstyr) Multitube vortexer
Antal stillinger 17