Få mere at vide
Electrothermal™ Multiekstraktionskapper: 6 fordybningsmodel, opvarmning og omrøring
Artikelnummer. 11742923
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Watt:
980 W
1280 W
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Watt Pakningsstørrelse
11742923 500 ml 1280 W Hver
10424715 250 ml 980 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11742923 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 0307643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45625.00 DKK
    28680.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 16944.09 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Udluftet kabinets unikke luftstrøm sikrer, at enheden forbliver kølig at røre ved
  • Individuelle indbyggede solid state elektroniske kontroller muliggør nem regulering af hvert varmelegeme, mens det fjerner gnister forbundet med mekanisk skift
  • Tre 12,7 mm (0,5 tommer) diameter støttestænger medfølger
  • Topdækslet er polypropylen og udvendige overflader er pulverlakerede og modstandsdygtige over for de fleste kemiske løsninger
  • Oprullet varmeelement er ophængt i en termisk isolerende patron for at give maksimal varmeoverførsel og støtte, samtidig med at det fjerner gnister forbundet med mekanisk kobling
  • Individuelle varmepatroner kan udskiftes
  • Jordskærm (jord) omslutter varmelegemerne for ekstra sikkerhed
  • Neonlys indikerer, når strømmen er tændt og forsynet med varmeapparater og, hvis det er relevant, forsynet med røreværker
  • Omrøringshastighed fra 50 til 1000 rpm
  • Én omrøringskontrol betjener hvert sæt fordybninger
  • Omrøringsmodul tillader opløsningen at blive omrørt og opvarmet samtidigt
Certificeringer
CE
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Dybde (engelsk) 10,25''.
Dybde (metrisk) 26 cm
Til brug med Seks 500 ml kolber
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 8.9 cm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V 50/60Hz, 1280w (UK og EU stik)
Model- EMEA60500/CE
Watt 1280 W
Produkttype Omrøringsvarmekappe
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 450 °C
Strømstyrke 5,6 A
Kapacitet (engelsk) 0,13 gal
Til brug med (applikation) Løsninger til omrøring og opvarmning