Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Omrører
Artikelnummer. 11722923
Skift visning
Watt:
220 W
490 W
700 W
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Watt Pakningsstørrelse
11722923 700 W Hver
11702923 220 W Hver
11712923 490 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11722923 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0307619
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Omrører tillader væsker med forskellige kogepunkter at blive opvarmet og/eller omrørt ved siden af hinanden.
  • Rør eller opvarm dine opløsninger samtidigt i hver position.
  • Kan rumme kolbekapaciteter fra 100 til 1000 ml.
  • Unik ventileret luftstrøm sikrer, at coveret forbliver ''cool-to-the-touch''.
  • Robust konstruktion tillader kontinuerlig drift af kapperne som krævet af rutineudtrækstests.
  • Regulering af varmen på disse flerpositionsudsugningskapper er enkel ved hjælp af de indbyggede solid-state elektroniske kontroller.
  • Enhederne accepterer rundbundede kolber i området fra 100 til 1000 ml.
  • Vælg en ekstraktionsvarmer/omrører afhængigt af størrelsen på din kolbe.
  • Ekstraktionsvarmere har et uafhængigt varmelegeme per kappe, der gør det muligt at opvarme væsker med forskellige kogepunkter ved siden af hinanden.
  • Hvert varmelegeme har sit eget kontrolhjul og tænd/sluk-indikatorlys og kan nå op til en maksimal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
  • Brug den magnetiske omrører til at blande prøven under opvarmning.
  • Omrøringshastigheder kan indstilles mellem 50 og 1000 rpm.
  • Modellerne med tre positioner har én røreregulator til alle tre kapper.
  • Modellerne med seks positioner har to røreregulatorer; en for hvert sæt af tre kapper.
  • Den nederste del af enheden, der indeholder styreudstyret, er sikkert adskilt fra de øvre varmeelementer af et godt ventileret luftrum.
  • Et kvartsvarmeelement er anbragt i en termisk isoleret patron for nem udskiftning, hvilket forlænger varmerens levetid.
  • Pulverlakerede aluminiumsoverflader og polypropylen topdæksel sikrer god kemikalieresistens og nem rengøring.
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Volumen Flaskekapacitet: 3 x 500 ml (0,13 gal.)
Design Hus af polypropylen
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Dybde (engelsk) 11,2''
Dybde (metrisk) 28.5 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 28,5 x 75,5 x 13 cm (11,2 x 29,7 x 5,1 tommer)
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 13 cm
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz, 640 W (UK- og EU-stik)
Inkluderer Tre 1/2 tommer. (12,7 mm) dia. støttestænger, 6 fod. (1,8 m) netledning.
Model- EMEA30500/CE
Materiale Polypropylen, pulverlakeret aluminium
Hastighed 50 til 1000 omdrejninger i minuttet
Watt 700 W
Vægt (metrisk) forsendelse 8.4 kg
Vægt (engelsk) Forsendelse 18.5 lb.
Bredde (engelsk) 29,72 tommer.
Bredde (metrisk) 75.5 cm
Produkttype Udsugningsvarmer/omrører
Fartøjstype Rundbundet kolbe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 0,13 gal.
Temperatur (engelsk) 842 °F
Til brug med (applikation) Omrøring og opvarmning af opløsning
Frekvens 50/60 Hz