Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Omrører
Beskrivelse
- Rør eller opvarm dine opløsninger samtidigt i hver position.
- Kan rumme kolbekapaciteter fra 100 til 1000 ml.
- Unik ventileret luftstrøm sikrer, at coveret forbliver ''cool-to-the-touch''.
- Robust konstruktion tillader kontinuerlig drift af kapperne som krævet af rutineudtrækstests.
- Regulering af varmen på disse flerpositionsudsugningskapper er enkel ved hjælp af de indbyggede solid-state elektroniske kontroller.
- Enhederne accepterer rundbundede kolber i området fra 100 til 1000 ml.
- Vælg en ekstraktionsvarmer/omrører afhængigt af størrelsen på din kolbe.
- Ekstraktionsvarmere har et uafhængigt varmelegeme per kappe, der gør det muligt at opvarme væsker med forskellige kogepunkter ved siden af hinanden.
- Hvert varmelegeme har sit eget kontrolhjul og tænd/sluk-indikatorlys og kan nå op til en maksimal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
- Brug den magnetiske omrører til at blande prøven under opvarmning.
- Omrøringshastigheder kan indstilles mellem 50 og 1000 rpm.
- Modellerne med tre positioner har én røreregulator til alle tre kapper.
- Modellerne med seks positioner har to røreregulatorer; en for hvert sæt af tre kapper.
- Den nederste del af enheden, der indeholder styreudstyret, er sikkert adskilt fra de øvre varmeelementer af et godt ventileret luftrum.
- Et kvartsvarmeelement er anbragt i en termisk isoleret patron for nem udskiftning, hvilket forlænger varmerens levetid.
- Pulverlakerede aluminiumsoverflader og polypropylen topdæksel sikrer god kemikalieresistens og nem rengøring.
garanti
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Volumen | Flaskekapacitet: 3 x 250 ml (0,0 6 gal.) |
| Design | Hus af polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Dybde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Dybde (metrisk) | 27 cm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 27 x 64 x 11 cm (10,6 x 25,1 x 4,3 tommer) |
| Til brug med | Kolber (3 x 250 ml) |
| Højde (engelsk) | 4,3 tommer |
| Højde (metrisk) | 11 cm |
| Vis mere |