Få mere at vide
Electrothermal™ Multiekstraktionskapper - model med 3 fordybninger, kun opvarmning
Description
Udluftet kabinets unikke luftstrøm sikrer, at enheden forbliver kølig at røre ved
- Individuelle indbyggede solid state elektroniske kontroller muliggør nem regulering af hvert varmelegeme, mens det fjerner gnister forbundet med mekanisk skift
- Tre 12,7 mm (0,5 tommer) diameter støttestænger medfølger
- Topdækslet er polypropylen, og de udvendige overflader er pulverlakerede og modstandsdygtige over for de fleste kemiske løsninger
- Oprullet varmeelement er ophængt i en termisk isolerende patron for at give maksimal varmeoverførsel og støtte, samtidig med at det fjerner gnister forbundet med mekanisk kobling
- Individuelle varmepatroner kan udskiftes
- Jordskærm (jord) omslutter varmelegemerne for ekstra sikkerhed
- Neonlys indikerer, når strømmen er tændt og forsynet med varmeapparater og, hvis det er relevant, forsynet med røreværker
Warranty
Et års garanti på dele og arbejdskraft
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE |
| Volumen | 500 ml (16,9 oz.) |
| Design | Hus af polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Dybde (engelsk) | 10,25''. |
| Dybde (metrisk) | 26 cm |
| Til brug med | Tre 500 ml kolber |
| Højde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 8.9 cm |
| Spænding | 230 V |
| Show More |