Beskrivelse
- Indirekte sonikeringstilbehør
- Bearbejd 8 prøver ad gangen
- Forebyg krydskontaminering
- Eliminer sprøjt og aerosoler
- Indeholder: 5,5 tommer. Kophorn, rørstativholder, rørstativ til 8 polystyrenrør.
- Rørstativer til 0,3 mL og 0,5 mL rør er også tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kophorn |
| Diameter (engelsk) | 5,5'' |
| Bredde (engelsk) | 5,5 tommer |
| Til brug med (applikation) | Lyse celler, forskyd DNA, opløse faste stoffer |
| Til brug med (udstyr) | FB705 Sonic Dismembrator |
| Holder | 8 x 1,5 ml polystyren mikrorør |
| Inkluderer | Rørholder og rørstativ |