Få mere at vide
Fisherbrand™ Model 705 Sonic Dismembrator-tilbehør
Artikelnummer. p-5220860 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
4-spids horn
Udskiftningsspids
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15320382
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kat. Ingen. FB4659
4 spidshorn til brug med 500 eller 700 watt sonikatorsystemer; udskiftningsspids fås også.
  • 1/8 tommer Udskiftningsspids til #FB4659 - 4-spids horn
  • Til behandling af 0,5 til 15 ml volumener
  • Bearbejd 4 prøver på én gang
Tekniske data
Produkttype Udskiftningsspids
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,5 til 15 ml
Diameter (engelsk) Tip 1/8 tommer
Diameter (metrisk) spids 3 mm
Til brug med (applikation) Ikke relevant
Til brug med (udstyr) Horn med 4 spidser ( #4659)
Emballagemængde 1 stk.