Få mere at vide
Fisherbrand™ Model 705 Sonic Dismembrator-tilbehør
Artikelnummer. 15310382 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
4-spids horn
Udskiftningsspids
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15310382
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kat. Ingen. FB4659
4 spidshorn til brug med 500 eller 700 watt sonikatorsystemer; udskiftningsspids fås også.
  • Til behandling af 0,5 til 15 ml volumener
  • Bearbejd 4 prøver på én gang
Tekniske data
Produkttype 4-spids horn
Til brug med (applikation) Lyse celler, forskyd DNA, opløse faste stoffer
Til brug med (udstyr) FB705 Sonic Dismembrator og Q700 Sonicator