Få mere at vide
Fisherbrand™ Model 50 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. p-3974374 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
FB50 med 1,8 tommer. Probe
Elektriske krav:
220/230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12961151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Generator, konverter, 1/8 tommer sonde, kabler, skruenøglesæt
Økonomisk, celleforstyrrer med lille volumen.
Fisher Scientific™ Model 50 Sonic Dismembrator er kompakt, bærbar og ekstremt enkel at betjene. Med en vægt på mindre end 4 lb. er denne model den mindste enhed på markedet og er yderst effektiv til celleforstyrrelse, prøveforberedelse og mange andre anvendelser med små mængder.
  • Behandler 0,2 til 50 ml
  • 50 watt
  • Kontinuerlig eller fjernbetjening (fodkontakt valgfri)
  • Tilgængeligt tilbehør omfatter: 3 sondestørrelser til individuelle prøver
  • Letvægtskonverter til håndholdt drift
  • Grundlæggende anvendelser i små mængder
Ordreinfo
Stativ medfølger ikke.
garanti
To år
Tekniske data
Spænding 220/230 V
Elektriske krav 220/230 V, 50/60 Hz
Hertz 20 kHz (ultralydsfrekvens)
Watt 50 W
Lydstyrkeområde (metrisk) 0,2 til 50 ml
Dimensioner (L x B x H) 7 x 8 x 5 tommer (17,78 x 20,32 x 12,7 cm)
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.78 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.32 cm
Til brug med (applikation) Ideel til grundlæggende celleforstyrrelse
Inkluderer Generator, omformer, 1/8 tommer dia. sonde, strømkabel, skruenøglesæt. Bemærk: Stativ og klemme vist på billedet medfølger ikke
Model- FB50 med 1,8 tommer. Probe