Få mere at vide
Fisherbrand™ Model 120 Sonic Dismembrator
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Indeholder
Generator, konverter, 1/8 tommer sonde, kabler, skruenøglesæt
Brug denne soniske disembrator til effektiv analyse og prøveforberedelse af små prøvestørrelser. Fisher Scientific™ Model 120 Sonic Dismembrator tilbyder både manuel og programmerbar betjening for ensartede og reproducerbare resultater. Behandler 0,2 til 50 ml.
- Behandler 0,2 til 50 ml
- 120 watt
- Programmerbar fra 1 sekund til 10 timer
- Overbelastningsbeskyttelse
- Pulstilstand (1 sekund til 59 sekunder)
- Energidisplay (watt og joule)
- Tilgængeligt tilbehør inkluderer: 3 sondestørrelser til individuelle prøver, horn med otte spidser for øget prøvegennemløb, kophorn til indirekte sonikering
- Letvægtskonverter til håndholdt drift
BEMÆRK:
Denne vare er en ikke-standard spænding (220/230 V); vær sikker på at du bestiller det rigtige produkt. Kontakt kundeservice for at få hjælp: 1-800-766-7000.
Ordreinfo
Stativ medfølger ikke.
Tjenester
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 220/230 V |
| Elektriske krav | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 20 kHz (ultralydsfrekvens) |
| Watt | 120 W |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,2 til 50 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 13,5 x 8 x 6 tommer (34,29 x 20,32 x 15,24 cm) |
| Højde (engelsk) | 6 tommer |
| Højde (metrisk) | 15.24 cm |
| Længde (engelsk) | 13,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 34.29 cm |
| Vis mere |