Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Vortex Mixer
Artikelnummer. p-4679955 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Fisherbrand Mini-E (til EU)
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15212985
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accepterer rør og kar i alle størrelser.
Accepterer rør og kar i alle størrelser. Fisherbrand™ Mini Vortex Mixer er en ekstremt kompakt vortex mixer med en vandret cirkulær, orbital blandebevægelse.
  • Ekstremt kompakt vortexblander med en vandret cirkulær, orbital blandebevægelse
  • Accepterer rør og kar i alle størrelser
  • Kompatibilitet med strømudtag: Kun EU/UK, ikke USA
Ordreinfo
Bemærk: Dette element er en ikke-standard spænding, der er specifikt til EU/UK stikkontakter; vil ikke fungere med amerikanske forretninger. Sørg for, at du bestiller det rigtige produkt. Kontakt kundeservice for assistance: 1-800-766-7000.
garanti
2 år
Tekniske data
Orbit 4.5 mm
Hastighedsområde 2800 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,6 A
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Mini Vortex Mixer
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Gummi platform
Dimensioner (L x B x H) 3,8 x 3,8 x 2,5 tommer. (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (metrisk) 6.35 cm
Længde (engelsk) 3,8 tommer
Længde (metrisk) 9.65 cm
Bredde (engelsk) 3,8 tommer
Bredde (metrisk) 9.65 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Model- Fisherbrand Mini-E (til EU)
Motortype DC
Driftstilstande Berøring
Garanti og servicetilbud 2 år