Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Vortex Mixer
Artikelnummer. 15212985 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
Fisherbrand Mini-E (til EU)
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Elektriske krav Pakningsstørrelse
15212985 Fisherbrand Mini-E (til EU) 230 V, 50/60 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 15212985
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accepterer rør og kar i alle størrelser.
Accepterer rør og kar i alle størrelser. Fisherbrand™ Mini Vortex Mixer er en ekstremt kompakt vortex mixer med en vandret cirkulær, orbital blandebevægelse.
  • Ekstremt kompakt vortexblander med en vandret cirkulær, orbital blandebevægelse
  • Accepterer rør og kar i alle størrelser
  • Kompatibilitet med strømudtag: Kun EU/UK, ikke USA
Información de órdenes
Bemærk: Dette element er en ikke-standard spænding, der er specifikt til EU/UK stikkontakter; vil ikke fungere med amerikanske forretninger. Sørg for, at du bestiller det rigtige produkt. Kontakt kundeservice for assistance: 1-800-766-7000.
Garantía
2 år
Especificaciones
Orbit 4.5 mm
Hastighedsområde 2800 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,6 A
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Mini Vortex Mixer
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Gummi platform
Dimensioner (L x B x H) 3,8 x 3,8 x 2,5 tommer. (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (metrisk) 6.35 cm
Længde (engelsk) 3,8 tommer
Længde (metrisk) 9.65 cm
Bredde (engelsk) 3,8 tommer
Bredde (metrisk) 9.65 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Model- Fisherbrand Mini-E (til EU)
Motortype DC
Driftstilstande Berøring
Garanti og servicetilbud 2 år
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.