Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini Plate Spinner Centrifuge
Artikelnummer. p-4659664 Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V
Inkluderer:
2 års garanti
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11766427
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Mini Plate Spinner Centrifuge, 230 V (International Voltage)
Specifically designed for quick and easy centrifugation of samples in PCR plates or microplates
  • Speed: 2500rpm
  • Capacity: 2 plates
  • Weight: 1.5kg (3.5 lbs)
  • Dimensions: 6 in.×6 in.×7 in.
  • Exceptionally small footprint
  • Rotor designed for rapid start to stop
Two standard microplates are loaded through an opening in the top of the unit. Sealed plates are loaded vertically and surface tension keeps samples in place so there is no danger of spilling samples. Once the lid is closed, the rotor quickly accelerates to 2,500 rpm. Pressing the open button engages the friction brake and brings the rotor to a rapid stop. For temperature sensitive applications, the Plate Spinner may be used in a cold room.
Note: This is 230V international voltage. 120V product is available for U.S.
Ordreinfo
  • For use with:
  • Adapter: For PCR strip tubes — Cat. No. 14100142 [Sold Separately]
Tekniske data
Volumen 2 Plates
Maks. Hastighed 2,500 rpm
Type Mini Plate
Inkluderer 2 års garanti
Elektriske krav 230 V
Nettovægt 3.5 lb. (1.58 kg)
Spænding 230 V
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.