Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini IR Traceable™ Termometer
Artikelnummer. p-3100413 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
Termometer, batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11789775
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Infrarødt termometer i lommestørrelse fanger temperaturaflæsninger af alle overfladevæsker, faste —stoffer og halvfaste stoffer —på mindre end et sekund
Infrarødt termometer i lommestørrelse fanger temperaturaflæsninger af alle overfladevæsker, faste —stoffer og halvfaste stoffer —på mindre end et sekund. De Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ Termometer giver ikke -invasive temperaturmålinger uden berøring .
Tilbyder enkel —betjening, tænd den, peg på prøven og læs.
  • Letlæselig, 0,5 tommer. (1,3 cm) højt digitalt display
  • Sofistikeret, banebrydende mikroelektronik af NASA-typen
  • Soft-touch nøgler, flip-open stand, nøglering
  • Omskiftelig° C/° F, hold, kun minimum/maksimum kun aflæsninger, konstant tændt
  • Advarsel om lavt batteriniveau og batteri med 40 kontinuerlige timers levetid
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C mellem 15,0° til 40,0 °C og± 1,5 °C uden for dette område
  • Synsfeltet er 1:1; emissiviteten er fastsat til 0,95
Ordreinfo
  • Dimensioner: 2,5 x 1,5 x 0,5 tommer. (6,4 x 3,8 x 1,3 cm)
  • Vægt: 1 oz. (28,34 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Fødevaretilberedning, biovidenskab, brug i marken, renrum og til hurtige inspektioner
Inkluderer Termometer, batteri
Længde (engelsk) Samlet 2,5 tommer
Længde (metrisk) 64 mm
Længde (metrisk) samlet 64 mm
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.028 kg
Produkttype Mini IR sporbart termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) -7 °F
Min. Temperatur (metrisk) -22 °C
Temperaturområde (engelsk) -7 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -22 °C til +110 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 3V Lithium
Nøjagtighed ±1 mellem 15° til 40 °C og± 1,5 uden for dette interval
Vise Digital
Bredde (metrisk) 37 mm