Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini IR Traceable™ Termometer
Artikelnummer. 11789775 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Termometer, batteri
Unit Size:
Hver
Product Code. Inkluderer Unit Size
11789775 Termometer, batteri Hver
1 options
Codice prodotto. 11789775
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Infrarødt termometer i lommestørrelse fanger temperaturaflæsninger af alle overfladevæsker, faste —stoffer og halvfaste stoffer —på mindre end et sekund
Infrarødt termometer i lommestørrelse fanger temperaturaflæsninger af alle overfladevæsker, faste —stoffer og halvfaste stoffer —på mindre end et sekund. De Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ Termometer giver ikke -invasive temperaturmålinger uden berøring .
Tilbyder enkel —betjening, tænd den, peg på prøven og læs.
  • Letlæselig, 0,5 tommer. (1,3 cm) højt digitalt display
  • Sofistikeret, banebrydende mikroelektronik af NASA-typen
  • Soft-touch nøgler, flip-open stand, nøglering
  • Omskiftelig° C/° F, hold, kun minimum/maksimum kun aflæsninger, konstant tændt
  • Advarsel om lavt batteriniveau og batteri med 40 kontinuerlige timers levetid
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C mellem 15,0° til 40,0 °C og± 1,5 °C uden for dette område
  • Synsfeltet er 1:1; emissiviteten er fastsat til 0,95
Order Info
  • Dimensioner: 2,5 x 1,5 x 0,5 tommer. (6,4 x 3,8 x 1,3 cm)
  • Vægt: 1 oz. (28,34 g)
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifica
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Fødevaretilberedning, biovidenskab, brug i marken, renrum og til hurtige inspektioner
Inkluderer Termometer, batteri
Længde (engelsk) Samlet 2,5 tommer
Længde (metrisk) 64 mm
Længde (metrisk) samlet 64 mm
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.028 kg
Produkttype Mini IR sporbart termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) -7 °F
Min. Temperatur (metrisk) -22 °C
Temperaturområde (engelsk) -7 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -22 °C til +110 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 3V Lithium
Nøjagtighed ±1 mellem 15° til 40 °C og± 1,5 uden for dette interval
Vise Digital
Bredde (metrisk) 37 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.