Få mere at vide
Fisherbrand™ Mini-Dolly foldevogn
Artikelnummer. 11744406 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
ABS plast, forkromet stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11744406 ABS plast, forkromet stål Hver
1 options
Artikelnummer. 11744406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    958.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 236.51 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Tre elastiksnore
Foldes til en kompakt størrelse, Fisherbrand Mini-Dolly Folding Cart er lavet af slagfast ABS-plast med holdbarhed i forkromet stål.
  • Belastningskapacitet: 265 lb. (120 kg)
  • Konstrueret af ABS-plast og forkromet stål med lav, skridsikker platform
  • Eliminerer løft, der kræves af højhylde vogne
  • Easy-roll hjul drejes for øget manøvredygtighed
  • Plastskærm på fire sider beskytter vægge
  • Håndtag med let greb (34,5 tommer højt) sikrer et fast greb
  • Foldes til opbevaring
Ordreinfo
Vægt: 15 lb. (6,8 kg)
Tekniske data
Type Mini-dolly foldevogn
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Til brug med (applikation) Til platformsvogn til at flytte kemikalier, carboys, computerpapir, arkiveringskasser og videnskabeligt udstyr, opbevaringsformål
Højde (metrisk) 34,5 tommer højt håndtag
Inkluderer Tre elastiksnore, let rullehjul, der kan drejes, plastafskærmning på fire sider
Længde (engelsk) Hylde 25,5''
Længde (metrisk) hylde 64.7 cm
Vægt (engelsk) 20 lb.
Vægt (metrisk) 9 kg
Bredde (engelsk) 17,75 tommer
Bredde (metrisk) 45 cm