Få mere at vide
Fisherbrand™ Min./Max. Termometer
Artikelnummer. 11892623 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11892623 -10 °C til +200 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11892623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    104.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.56 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et sikkert alternativ til glastermometre.
  • Vandafvisende og stødsikker
  • Rustfri stålsonde er modstandsdygtig over for de fleste syrer, baser og opløsningsmidler
  • Læser opdateringer hvert sekund
  • Hukommelsesgenkaldelse af højeste og laveste temperaturaflæsninger over en periode på 5 timer
  • Sølvoxid batteri inkluderet
  • Bredt temperaturområde
Tekniske data
Inkluderer Silver Oxide batteri
Længde (metrisk) 2.54 cm
Materiale Sonde i rustfrit stål
Opløsning 0,1 Fra -20 °C til +200 °C
Produkttype Termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 392 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +200 °C
Kalibreret Nej
Nøjagtighed ±1°
Vise Digital
Bredde (metrisk) 20.32 cm