Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrorørsholder til Heavy-duty Vortex Mixer
Artikelnummer. 15559024 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
0,5 ml
1,5 til 2 ml
Antal stillinger:
38
52
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15559024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Universal holder
Til brug med kraftig vortexblander.
  • Indeholder en række mikrorørstørrelser og -numre
  • Kræver universalholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 0,5 ml
Rørkapacitet 0.5 mL
Produkttype Mikrorørsholder
Til brug med (udstyr) Kraftig vortexblander
Inkluderer Skumindsats
Antal stillinger 52
Kræver Universal holder