Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikroplade vortex mixere
Artikelnummer. 15519024 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Orbit:
3,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
15519024 3,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15519024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5620.00 DKK
    3895.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 1724.29 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Kophoved, enkelt mikropladeholder og 234 cm (92 in. ) aftagelig, tre-leder ledning og stik. (230V enheder leveres med et Euro-stil stik.)
Designet til at ryste mikroplader eller rør til stærk, ensartet blandingsvirkning.
Standard model
  • Analog mixerdesign med variabel hastighed til kontinuerlig drift
  • Høj hastighed og lille kredsløb er optimal til blanding af mikroplader
  • Vælg mellem to tilstande: Berøringstilstand til at blande rør, når kophovedet er trykket ned; Til-tilstand ved brug af mikropladetilbehøret til kontinuerlig drift
  • Betjeningselementer: 3-vejs afbryder; hastighedsknap: variabel 1 –10 drejeknapper
  • 5 års garanti
Avanceret model
  • Ideel til applikationer, der kræver gentagelige resultater
  • Touchpad-kontroller
  • LED-skærm
  • Nøjagtige hastigheds- og tidsresultater
  • Vælg mellem to tilstande: Berøringstilstand, der aktiverer blanding, når kophovedet trykkes ned; Kontinuerlig tilstand ved brug af tilbehør
  • Mikroprocessor-styring: 3-vejs strømafbryder, LED-display til tid/hastighed op/ned-taster til sætpunktskontrol
  • Timer viser forløbet tid eller kan programmeres til en brugerdefineret tidsgrænse
  • Timeren slukker, når tiden når nul
  • 5 års garanti
garanti
5 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3,5 mm
Hastighedsområde 300 til 3500 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 30 W
Strømstyrke 0,13 A
Produkttype Mikroplade Vortex Mixer
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderer Kophoved, enkelt mikropladeholder og 92 tommer aftagelig, tre-leder ledning og stik