Få mere at vide
Electrothermal™ Metalkasse ukontrolleret Electromantle
Artikelnummer. 11512714
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11512714 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11512714 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3600318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 DKK
    3932.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 417.91 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Det grundlæggende Thermo Scientific metalkasse ukontrolleret kappe giver en elementtemperatur på 450 °C
  • Basic (CMU) fås i tolv størrelser fra 50 ml til 22 liter (22.000 ml). Det grundlæggende Thermo Scientific metalkasse ukontrolleret kappe giver en elementtemperatur på 450 C (°842 °F)
  • Alle kappetyper: Fleksible oprullede varmeelementer absorberer stød, hvilket minimerer risikoen for, at kolber går i stykker
  • Varmeelementet er fastgjort til en stiv termisk isolerende patron for at sikre maksimal varmeoverførsel og støtte
  • Varmeelementer og isolering danner en varmepatron, der er nem at udskifte
  • Unik luftstrøm gennem ventilationsåbninger under og omkring fælgen og varmepatron holder det ydre“ cool at røre ved”
  • Rustfri stålskærm, der dækker varmeelementet, er jordet direkte til kablet for ekstra beskyttelse
  • Kapperne er dobbelt smeltede for ekstra sikkerhed
  • Skridsikre fødder og støtteklemmer tilføjer stabilitet
garanti
Et år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Volumen 33,8 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Spænding 230 V
Watt 380w
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 21.8cm
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 450 °C
Strømstyrke 3,3 A
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.