Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxima C Plus centreringsringe
Artikelnummer. 10534002 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med:
M2C, M4C vakuumpumpe
M8C, M12C, M16C Vakuumpumper
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10534002 M8C, M12C, M16C Vakuumpumper Hver
10243801 M2C, M4C vakuumpumpe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10534002 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 701073
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Centreringsring til brug med Maxima C vakuumpumper til at forbinde to flanger
Til brug med model M2C og M4C vakuumpumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med M8C, M12C, M16C Vakuumpumper
Materiale Rustfrit stål
Type Centreringsring