Få mere at vide
Fisherbrand™ Langstilet digitalt termometer
Artikelnummer. 11799705 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11799705 -50 °C til +150 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11799705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00 DKK
    244.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 92.41 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar og sikker, uden kviksølv eller alkohol. Fisherbrand Long-Stem digitale termometre er robuste og alsidige digitale termometre til at aflæse jord eller omrøre og måle temperaturen på opløsninger. Kan også bruges med inkubatorer.
  • Nøjagtighed:± 1 °C
  • Stor, lys 0,2 tommer. (6 mm) skærm
  • Aflæser smelte-/frysepunktstemperaturer, smeltevarme, temperaturer varmere end 110 C (°230 °F)
  • Rustfri stålsonde er modstandsdygtig over for syrer, baser og opløsningsmidler
  • Dobbelt temperaturområde: -50° til +150 °C (-58° til +302 °F)
  • Stilk længde: 8 tommer. (20,3 cm); diameter: 3 mm
  • Samlet længde: 11 tommer. (28 cm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Til brug med (applikation) Fødevarer, gasser, prøver, reagenser, vandbade og halvfaste stoffer
Inkluderer Sporbar certifikat i rustfrit stål, beskyttelseshylster, batteri
Længde (engelsk) sonde 8 tommer
Længde (metrisk) 280 mm
Længde (metrisk) sonde 20 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 11''
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm