Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab Label Tape
Artikelnummer. 11754376 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11754376
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Available in multiple colors
Fisher Scientific™ Lab Label Tape can be unloaded and reloaded in less than 30 seconds.
  • Allows for color-coding labels
  • No batteries needed
  • Unit is always ready to use
  • Dimensions: 0.375 x 118 in. (0.90 x 300 cm)
Ordreinfo
Available in black, red, blue and green.
Tekniske data
Klæbende type Self-adhesive
Farve Grøn
Format Tape
Produkttype Label Tape
Til brug med (udstyr) Lab label maker
Mængde 4/Pk.
Størrelse (engelsk) 0.375 x 118 in.
Størrelse (metrisk) 0.010 x 3.277 cm
Dimensioner (LxB) 118 in. x 0.375 in.
Længde (engelsk) 118 in.
Længde (metrisk) 3 m
Bredde (engelsk) 0.375 in.