Få mere at vide
Fisherbrand™ Jack Stand
Artikelnummer. 12951161 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 505/705 sonisk afbryder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12951161 Model 505/705 sonisk afbryder Hver
1 options
Artikelnummer. 12951161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 DKK
    1603.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 381.79 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at hæve prøver op til en stationær sonde monteret i kabinettet eller på et stativ.
Fisher Scientific™ Jack Stand er ideel til prøver til en stationær sonde monteret i kabinettet.
  • Platform, der hæver og sænker prøver under en stationær sonde
  • Til brug med Model 505/705 Sonic Dismembrator.
Specifica
Produkttype Jack Stand
Dimensioner (L x B) 6 x 6 tommer platform
Til brug med (applikation) Ideel til at hæve prøver til en stationær sonde monteret i et kabinet
Til brug med (udstyr) Model 505/705 sonisk afbryder
Emballagemængde 1 stk.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.