Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ Kogepladeomrører, omgivende til 400 C, °Keramik
Artikelnummer. 15353538 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
UK/EU/CN
Artikelnummer. Stiktype
15353538 UK/EU/CN
1 options
Artikelnummer. 15353538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00 DKK
    4029.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.09 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Omrøringsområde: 50 til 1500 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 10,25 x 10,25 tommer, Stiktype: EU, UK, CN
Oplev præcis omrøringskontrol, enestående sikkerhed og temperaturydeevne til dine rutineprotokoller.
Avanceret teknologi:
  • Langsom omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
  • Temperatur justerbar i trin på 1 grad
  • HOT TOP advarselssystem designet til at beskytte mod utilsigtede forbrændinger med fremtrædende display, når varmeoverfladen er over 50 C (°122 °F)
  • Automatisk overtemperaturbeskyttelse
Fleksibelt, robust design:
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri temperatursonde og stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
  • Inkluderer rørestang
  • Stik: EU, UK, CN
Certificeringer
cCSAus (100-120 V-modeller), CE (230 V-modeller)
Overholdelse
RoHS-kompatibel
garanti
Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Kogeplade omrører
Inkluderer Rørbar
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Længde (engelsk) 11,3 tommer
Størrelse 10,25 x 10,25 tommer
Højde (metrisk) 10.2 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 400° °C
Højde (engelsk) 4 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 41.1 cm
Længde (metrisk) 28.7 cm
Bredde (engelsk) 16,2 tommer
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Stiktype UK/EU/CN
Maks. Beholderstørrelse 6 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 10,25 tommer x 10,25 tommer
Certificeringer/compliance RoHS, cCSAus (100 til 120 V-model), CE (230 V-model)